Tlačiť
3-Imidazol-1-ylmethylphenylamine 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 3-[(1H-Imidazol-1-yl)methyl]aniline
OR9140-1G OR9140-250MG
APOSOR9140-1GEA 407.14 EUR
APOSOR9140-1G APOSOR9140-250MG
3-Imidazol-1-ylmethylphenylamine 97%
3-Imidazol-1-ylmethylphenylamine
Vzorec: C₁₀H₁₁N₃
Teplota tavenia: 72…74 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD07801129
Číslo CAS: 120107-85-9
OSN: 2811
ADR: 6.1,III