Tlačiť
4-N-Boc-aminomethylcyclohexanone 96%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 4-(Aminomethyl)cyclohexanone, N-BOC protected, tert-Butyl ((4-oxocyclohexyl)methyl)carbamate, 4-N-Boc-aminomethyl-cyclohexanone
OR913549-1G OR913549-5G
APOSOR913549-1GEA 53.27 EUR
APOSOR913549-1G APOSOR913549-5G
4-N-Boc-aminomethylcyclohexanone 96%
4-N-Boc-aminomethylcyclohexanone
Vzorec: C₁₂H₂₁NO₃
Mw: 227.31 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD03839885
Číslo CAS: 809273-70-9