Tlačiť
Gabexate mesylate 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: 4-[[6-[(Aminoiminomethyl)amino]-1-oxohexyl]oxy]benzoic acid ethyl ester Mesylate, Ethyl 4-((6-guanidinohexanoyl)oxy)benzoate methanesulphonate, Gabexate Methanesulphonate
OR913282-1G OR913282-5G
APOSOR913282-1GEA 86.24 EUR
APOSOR913282-1G APOSOR913282-5G
Gabexate mesylate 98%
Gabexate mesylate
Vzorec: C₁₆H₂₃N₃O₄·CH₃SO₃H
Teplota tavenia: 91 °C
Skladovacia teplota: Freezer
Číslo MDL: MFCD00210299
Číslo CAS: 56974-61-9