Tlačiť
6-Iodo-pyridin-2-ylamine 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: 6-Iodopyridin-2-amine
OR913273-1G OR913273-250MG OR913273-5G
APOSOR913273-1GEA 129.56 EUR
APOSOR913273-1G APOSOR913273-250MG APOSOR913273-5G
6-Iodo-pyridin-2-ylamine 95%
6-Iodopyridin-2-ylamine
Vzorec: C₅H₅IN₂
Teplota tavenia: 109…110 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD07779511
Číslo CAS: 88511-25-5