Tlačiť
(R)-(+)-N-Methoxymethyl-N-(trimethylsilyl)methyl-1-phenylethylamine 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: (R)-N-(Methoxymethyl)-1-phenyl-N-((trimethylsilyl)methyl)ethanamine
OR913189-1G OR913189-5G
APOSOR913189-1GEA 290.41 EUR
APOSOR913189-1G APOSOR913189-5G
(R)-(+)-N-Methoxymethyl-N-(trimethylsilyl)methyl-1-phenylethylamine 97%
(R)-(+)-N-Methoxymethyl-N-(trimethylsilyl)methyl-1-phenylethylamine
Vzorec: C₁₄H₂₅NOSi
Mw: 251.4399 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD06798959
Číslo CAS: 133407-38-2