Tlačiť
3-(Pyrimidin-5-yl)benzaldehyde 96%
Dodávateľ: Apollo Scientific
OR913126-1G OR913126-5G
APOSOR913126-1GEA 145.8 EUR
APOSOR913126-1G APOSOR913126-5G
3-(Pyrimidin-5-yl)benzaldehyde 96%
3-(Pyrimidin-5-yl)benzaldehyde
Vzorec: C11H8N2O
Mw: 184.1900 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD05864833
Číslo CAS: 640769-70-6