Tlačiť
1-(3-Amino-2-chloropyridin-4-yl)ethanone 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
OR912852-1G OR912852-250MG
APOSOR912852-1GEA 492.69 EUR
APOSOR912852-1G APOSOR912852-250MG
1-(3-Amino-2-chloropyridin-4-yl)ethanone 95%
1-(3-Amino-2-chloropyridin-4-yl)ethanone
Vzorec: C₇H₇ClN₂O
Mw: 170.6 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD03411638
Číslo CAS: 342899-35-8