Tlačiť
Benzoyl isocyanate 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
OR912716-100G OR912716-25G
APOSOR912716-100GEA 0 EUR
APOSOR912716-100G APOSOR912716-25G
Benzoyl isocyanate 95%
Benzoyl isocyanate
  • May form small amount of sediment.
Vzorec: C₈H₅NO₂
Hustota: 1,171 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 72 °C
Skladovacia teplota: Freezer
Číslo MDL: MFCD00002032
Číslo CAS: 4461-33-0
OSN: 2206
ADR: 6.1,III