Tlačiť
1-Methyl-1H-benzimidazole-2-thiol 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: Methyl-2-mercaptobenzimidazole
OR912702-1G OR912702-5G
APOSOR912702-1GEA 74.9 EUR
APOSOR912702-1G APOSOR912702-5G
1-Methyl-1H-benzimidazole-2-thiol 95%
1-Methyl-1H-benzimidazole-2-thiol
Vzorec: C₈H₈N₂S
Mw: 164.23 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD01788333
Číslo CAS: 2360-22-7