Tlačiť
Methyl-3-hydroxypicolinate 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: Methyl 3-Hydroxy-2-pyridinecarboxylate, 3-Hydroxypyridine-2-carboxylic acid methyl ester, 3-Hydroxypicolinic acid methyll ester, Methyl 3-hydroxypicolinate, 3-Hydroxy-2-pyridinecarboxylic acid methyll ester, Methyl 3-Hydroxypicolinate
OR912546-1G OR912546-25G OR912546-5G
APOSOR912546-1GEA 72.9 EUR
APOSOR912546-1G APOSOR912546-25G APOSOR912546-5G
Methyl-3-hydroxypicolinate 98%
Methyl-3-hydroxypicolinate
Vzorec: C₇H₇NO₃
Mw: 153.1354 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00661311
Číslo CAS: 62733-99-7