Tlačiť
3-(2-Aminoethyl)pyridine 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 2-(Pyridin-3-yl)ethanamine, 2-(3-Pyridyl)ethylamine
OR912432-10G OR912432-1G OR912432-25G
APOSOR912432-10GEA 231.92 EUR
APOSOR912432-10G APOSOR912432-1G APOSOR912432-25G
3-(2-Aminoethyl)pyridine 98%
3-(2-Aminoethyl)pyridine
Vzorec: C₇H₁₀N₂
Mw: 122.17
Teplota varu: 128 °C/24mmHg
Hustota: 1.04 g/cm³ (25 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00191604
Číslo CAS: 20173-24-4
OSN: 2735
ADR: 8 III