Tlačiť
(2-Hydroxyethyl)hydrazine 92%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: β-Hydroxyethylhydrazine
OR9124-100G OR9124-10G OR9124-500G OR9124-250G
APOSOR9124-100GEA 69.8 EUR
APOSOR9124-100G APOSOR9124-10G APOSOR9124-500G APOSOR9124-250G
(2-Hydroxyethyl)hydrazine 92%
(2-Hydroxyethyl)hydrazine
Vzorec: C₂H₈N₂O
Teplota varu: 218…220 °C
Teplota tavenia: –70 °C
Hustota: 1,123 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 77 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00007623
Číslo CAS: 109-84-2
EINECS: 203-711-6
OSN: 2810
ADR: 6.1,III