Tlačiť
4-Pentenoic acid 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: Allylacetic acid, Pent-4-enoic acid
OR912162-100G OR912162-25G
APOSOR912162-100GEA 63.29 EUR
APOSOR912162-100G APOSOR912162-25G
4-Pentenoic acid 98%
4-Pentenoic acid
Vzorec: C₅H₈O₂
Mw: 100.12
Teplota varu: 187
Teplota tavenia: -18
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00004408
Číslo CAS: 591-80-0