Tlačiť
Bis(4-methoxybenzyl)amine 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR912160-1G OR912160-25G OR912160-5G
APOSOR912160-1GEA 24.95 EUR
APOSOR912160-1G APOSOR912160-25G APOSOR912160-5G
Bis(4-methoxybenzyl)amine 98%
Bis(4-methoxybenzyl)amine
Vzorec: C₁₆H₁₉NO₂
Teplota tavenia: 28…30 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00277836
Číslo CAS: 17061-62-0
OSN: 3259
ADR: 8,III