Tlačiť
3,3'-Dihydroxybenzidine 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 4,4'-Diamino-3,3'-dihydroxybiphenyl, 3,3'-Dihydroxy-4,4'-diaminobiphenyl, 4,4'-Diamino-[1,1'-biphenyl]-3,3'-diol, Benzidine-3,3'-diol
OR912142-10G OR912142-1G OR912142-5G
APOSOR912142-10GEA 89.85 EUR
APOSOR912142-10G APOSOR912142-1G APOSOR912142-5G
3,3'-Dihydroxybenzidine 97%
3,3'-Dihydroxybenzidine
Vzorec: C₁₂H₁₂N₂O₂
Teplota tavenia: 292 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00039149
Číslo CAS: 2373-98-0