Tlačiť
5-Methylindol-3-ylacetic acid 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: 2-(5-Methyl-1H-indol-3-yl)acetic acid
OR912084-1G OR912084-5G
APOSOR912084-1GEA 64.89 EUR
APOSOR912084-1G APOSOR912084-5G
5-Methylindol-3-ylacetic acid 95%
5-Methylindol-3-ylacetic acid
Vzorec: C₁₁H₁₁NO₂
Mw: 189.21
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00022751
Číslo CAS: 1912-47-6