Tlačiť
Terebic acid 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: Tetrahydro-2,2-dimethyl-5-oxo-3-furoic Acid
OR912078-1G OR912078-250MG
APOSOR912078-1GEA 373.72 EUR
APOSOR912078-1G APOSOR912078-250MG
Terebic acid 95%
Terebic acid
Vzorec: C₇H₁₀O₄
Mw: 158.15 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00022485
Číslo CAS: 79-91-4