Tlačiť
3-Methylisonicotinic acid 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: 3-Methyl-4-pyridinecarboxylic acid
OR912065-10G OR912065-1G OR912065-5G
APOSOR912065-10GEA 183.06 EUR
APOSOR912065-10G APOSOR912065-1G APOSOR912065-5G
3-Methylisonicotinic acid 95%
3-Methylisonicotinic acid
Vzorec: C₇H₇NO₂
Mw: 137.1360 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00128870
Číslo CAS: 4021-12-9