Tlačiť
O-tert-Butyl-L-serine methyl ester hydrochloride 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: H-Ser(tBu)-OMe·HCl, H-Ser(tBu)-OMe.HCl
OR911982-100G OR911982-25G
APOSOR911982-100GEA 395.51 EUR
APOSOR911982-100G APOSOR911982-25G
O-tert-Butyl-L-serine methyl ester hydrochloride 97%
O-tert-Butyl-L-serine methyl ester hydrochloride
Vzorec: C₈H₁₇NO₃
Mw: 211.69 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00077108
Číslo CAS: 17114-97-5