Tlačiť
4-(Methylthio)benzyl alcohol 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: 4-(Methylthio)benzyl Alcohol
OR911843-25G OR911843-5G
APOSOR911843-25GEA 221.51 EUR
APOSOR911843-25G APOSOR911843-5G
4-(Methylthio)benzyl alcohol 95%
4-(Methylthio)benzyl alcohol
Vzorec: C₈H₁₀OS
Mw: 154.23 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00009706
Číslo CAS: 3446-90-0