Tlačiť
Methylmaleic hydrazide 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: 3,6-Dihydroxy-4-methylpyridazine, 4-Methyl-3,6-pyridazinediol, 1,2-Dihydro-4-methyl-3,6-pyridazinedione, Methylmaleic Acid Hydrazide
OR911686-100G OR911686-500G
APOSOR911686-100GEA 139.4 EUR
APOSOR911686-100G APOSOR911686-500G
Methylmaleic hydrazide 98%
Methylmaleic hydrazide
Vzorec: C₅H₆N₂O₂
Mw: 126.12 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00067746
Číslo CAS: 5754-18-7