Tlačiť
(S)-(-)-4-Chloro-α-methylbenzylamine 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: (S)-1-(4-Chlorophenyl)ethylamine
OR911668-100G OR911668-25G OR911668-5G
APOSOR911668-100GEA 0 EUR
APOSOR911668-100G APOSOR911668-25G APOSOR911668-5G
(S)-(-)-4-Chloro-α-methylbenzylamine 98%
(S)-(-)-4-Chloro-α-methylbenzylamine
Vzorec: C₈H₁₀ClN
Teplota varu: 232 °C/760mmHg
Hustota: 1,115 g/cm³ (25 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00671640
Číslo CAS: 4187-56-8
OSN: 2810
ADR: 6.1,II