Tlačiť
4-Butylcyclohexanecarboxylic acid (cis and trans mixture) 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: 4-Butylcyclohexanecarboxylic acid
OR911645-1G OR911645-25G OR911645-5G
APOSOR911645-1GEA 116.16 EUR
APOSOR911645-1G APOSOR911645-25G APOSOR911645-5G
4-Butylcyclohexanecarboxylic acid (cis and trans mixture) 98%
4-Butylcyclohexanecarboxylic acid (cis and trans mixture)
Vzorec: C₁₁H₂₀O₂
Mw: 184.28 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00460757
Číslo CAS: 71101-89-8