Tlačiť
Fenofibric acid 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 2-(4-(4-Chlorobenzoyl)phenoxy)-2-methylpropanoic acid
OR911610-100G OR911610-25G OR911610-5G
APOSOR911610-100GEA 664.66 EUR
APOSOR911610-100G APOSOR911610-25G APOSOR911610-5G
Fenofibric acid 98%
Fenofibric acid
Vzorec: C₁₇H₁₅ClO₄
Teplota tavenia: 187 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00792461
Číslo CAS: 42017-89-0
OSN: 3077
ADR: 9+EHS,III