Tlačiť
2,4-Dimethylbenzaldehyde 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
OR911450-100G OR911450-25G
APOSOR911450-100GEA 520.73 EUR
APOSOR911450-100G APOSOR911450-25G
2,4-Dimethylbenzaldehyde 95%
2,4-Dimethylbenzaldehyde
Vzorec: C₉H₁₀O
Mw: 134.18
Teplota varu: 221
Teplota tavenia: -9
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00003340
Číslo CAS: 15764-16-6