Tlačiť
D-Tyrosine methyl ester hydrochloride 98+%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: H-D-Tyr-OMe.HCl, H-D-Tyr-OMe·HCl
OR911434-100G OR911434-500G OR911434-25G
APOSOR911434-100GEA 127.16 EUR
APOSOR911434-100G APOSOR911434-500G APOSOR911434-25G
D-Tyrosine methyl ester hydrochloride 98+%
D-Tyrosine methyl ester hydrochloride
Vzorec: C₁₀H₁₄ClNO₃
Mw: 231.676 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00066124
Číslo CAS: 3728-20-9