Tlačiť
Dimethylmalonic acid 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: 2,2-Dimethylmalonic acid
OR911410-100G OR911410-500G
APOSOR911410-100GEA 66.49 EUR
APOSOR911410-100G APOSOR911410-500G
Dimethylmalonic acid 98%
Dimethylmalonic acid
Vzorec: C₅H₈O₄
Mw: 132.12
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00004193
Číslo CAS: 595-46-0