Tlačiť
trans-4-Isopropylcyclohexanecarboxylic acid 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
OR911376-100G OR911376-25G OR911376-500G
APOSOR911376-100GEA 249.15 EUR
APOSOR911376-100G APOSOR911376-25G APOSOR911376-500G
trans-4-Isopropylcyclohexanecarboxylic acid 98%
trans-4-Isopropylcyclohexanecarboxylic acid
Vzorec: C₁₀H₁₈O₂
Mw: 170.25
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD04004145
Číslo CAS: 7077-05-6