Tlačiť
5-Methoxy-o-toluidine 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: 2-Amino-4-methoxytoluene, 3-Amino-4-methylanisole, 1-Amino-3-methoxy-6-methylbenzene, 6-Methyl-m-anisidine, 5-Methoxy-2-methylaniline
OR910498-100G OR910498-25G
APOSOR910498-100GEA 687.36 EUR
APOSOR910498-100G APOSOR910498-25G
5-Methoxy-o-toluidine 98%
5-Methoxy-o-toluidine
Vzorec: C₈H₁₁NO
Mw: 137.18
Teplota varu: 253
Teplota tavenia: 47
Hustota: 1.39
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00075057
Číslo CAS: 50868-72-9