Tlačiť
4-Bromo-5-chloro-2-nitroaniline 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR910289-25G OR910289-5G OR910289-1G
APOSOR910289-25GEA 101.48 EUR
APOSOR910289-25G APOSOR910289-5G APOSOR910289-1G
4-Bromo-5-chloro-2-nitroaniline 95%
4-Bromo-5-chloro-2-nitroaniline
Vzorec: C₆H₄BrClN₂O₂
Teplota tavenia: 195…200 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD11100159
Číslo CAS: 827-33-8