Tlačiť
8-Hydroxyimidazo[1,2-a]pyridine-3-carbaldehyde 96%
Dodávateľ: Apollo Scientific
OR909941-1G OR909941-5G
APOSOR909941-1GEA 249.5 EUR
APOSOR909941-1G APOSOR909941-5G
8-Hydroxyimidazo[1,2-a]pyridine-3-carbaldehyde 96%
8-Hydroxyimidazo[1,2-a]pyridine-3-carbaldehyde
Vzorec: C₈H₆N₂O₂
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD10699667
Číslo CAS: 1033202-04-8