Tlačiť
2-(4-Bromo-1H-pyrazol-1-yl)ethanol 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
OR909814-10G OR909814-1G OR909814-5G
APOSOR909814-10GEA 615.32 EUR
APOSOR909814-10G APOSOR909814-1G APOSOR909814-5G
2-(4-Bromo-1H-pyrazol-1-yl)ethanol 97%
2-(4-Bromo-1H-pyrazol-1-yl)ethanol
Vzorec: C₅H₇BrN₂O
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD06804929
Číslo CAS: 214614-81-0