Tlačiť
8-Methoxy-2-tetralone
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: 8-Methoxy-3,4-dihydronaphthalen-2(1H)-one
OR9097-1G OR9097-5G OR9097-10G
APOSOR9097-1GEA 298.44 EUR
APOSOR9097-1G APOSOR9097-5G APOSOR9097-10G
8-Methoxy-2-tetralone
8-Methoxy-2-tetralone
Vzorec: C₁₁H₁₂O₂
Teplota tavenia: 48…55 °C
Teplota vzplanutia: >110 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD06411220
Číslo CAS: 5309-19-3