Tlačiť
Methyl-1-methyl-1H-indole-5-carboxylate 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: Methyl 1-methyl-1H-indole-5-carboxylate
OR909489-1G OR909489-5G
APOSOR909489-1GEA 91.33 EUR
APOSOR909489-1G APOSOR909489-5G
Methyl-1-methyl-1H-indole-5-carboxylate 98%
Methyl-1-methyl-1H-indole-5-carboxylate
Vzorec: C₁₁H₁₁NO₂
Mw: 189.22 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD11977801
Číslo CAS: 128742-76-7