Tlačiť
1-Methyl-4-(hydroxyethyl)piperidine 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: 2-(1-Methylpiperidino)ethanol, 2-(1-Methylpiperidin-4-yl)ethanol
OR909465-10G OR909465-1G
APOSOR909465-10GEA 0 EUR
APOSOR909465-10G APOSOR909465-1G
1-Methyl-4-(hydroxyethyl)piperidine 98%
1-Methyl-4-(hydroxyethyl)piperidine
Vzorec: C₈H₁₇NO
Mw: 143.23 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD13188565
Číslo CAS: 21156-84-3