Tlačiť
5-Methyl-1,3-dihydro-2H-benzimidazol-2-one 96%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: 5-Methylbenzoimidazol-2(3H)-one
OR909301-1G OR909301-5G
APOSOR909301-1GEA 56.48 EUR
APOSOR909301-1G APOSOR909301-5G
5-Methyl-1,3-dihydro-2H-benzimidazol-2-one 96%
5-Methyl-1,3-dihydro-2H-benzimidazol-2-one
Vzorec: C₈H₈N₂O
Mw: 148.17 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00754728
Číslo CAS: 5400-75-9