Tlačiť
tert-Butyl-3-oxoazetidine-1-carboxylate 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: N-Boc-3-azetidinone, Tert-butyl 3-oxoazetidine-1-carboxylate, tert-Butyl 3-oxoazetidine-1-carboxylate, 1-BOC-3-Azetidinone
OR9093-25G OR9093-5G OR9093-100G
APOSOR9093-25GEA 46.47 EUR
APOSOR9093-25G APOSOR9093-5G APOSOR9093-100G
tert-Butyl-3-oxoazetidine-1-carboxylate 98%
tert-Butyl-3-oxoazetidine-1-carboxylate
Vzorec: C₈H₁₃NO₃
Mw: 171.2 g/mol
Teplota tavenia: 47…52 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD01861741
Číslo CAS: 398489-26-4
OSN: 3335
ADR: 9 III