Tlačiť
1-(4-Bromophenyl)cyclobutanecarboxylic acid 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR909243-1G OR909243-5G
APOSOR909243-1GEA 66.49 EUR
APOSOR909243-1G APOSOR909243-5G
1-(4-Bromophenyl)cyclobutanecarboxylic acid 97%
1-(4-Bromophenyl)cyclobutanecarboxylic acid
Vzorec: C₁₁H₁₁BrO₂
Mw: 255.1078 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD08443165
Číslo CAS: 151157-49-2