Tlačiť
tert-Butyl-3-hydroxyazetidine-1-carboxylate 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: N-Boc-3-hydroxyazetidine, tert-Butyl 3-hydroxyazetidine-1-carboxylate, 1-BOC-3-Hydroxyazetidine, tert-butyl 3-hydroxyazetidine-1-carboxylate
OR9092-25G OR9092-100G
APOSOR9092-25GEA 33.17 EUR
APOSOR9092-25G APOSOR9092-100G
tert-Butyl-3-hydroxyazetidine-1-carboxylate 97%
tert-Butyl-3-hydroxyazetidine-1-carboxylate
Vzorec: C₈H₁₅NO₃
Teplota tavenia: 36…47 °C
Teplota vzplanutia: >110 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD04115305
Číslo CAS: 141699-55-0