Tlačiť
2-Bromo-1-(4-chloro-3-methylphenyl)ethanone 90%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR9091-5G OR9091-10G OR9091-1G
APOSOR9091-5GEA 656.64 EUR
APOSOR9091-5G APOSOR9091-10G APOSOR9091-1G
2-Bromo-1-(4-chloro-3-methylphenyl)ethanone 90%
2-Bromo-1-(4-chloro-3-methylphenyl)ethanone
Vzorec: C₉H₈BrClO
Teplota tavenia: 56…57 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00051586
Číslo CAS: 205178-80-9
OSN: 3261
ADR: 8,III