Tlačiť
Trifenylfosfin 99+%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR9088-1KG OR9088-250G OR9088-5KG
APOSOR9088-1KGEA 89.85 EUR
APOSOR9088-1KG APOSOR9088-250G APOSOR9088-5KG
Trifenylfosfin 99+%
Trifenylfosfin
Vzorec: C₁₈H₁₅P
Teplota varu: 360 °C
Teplota tavenia: 78…82 °C
Hustota: 1,2 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 181 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00003043
Číslo CAS: 603-35-0
EINECS: 210-036-0