Tlačiť
4-tert-Butylbenzylamine 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR9087-1G OR9087-25G OR9087-5G OR9087-100G
APOSOR9087-1GEA 31.57 EUR
APOSOR9087-1G APOSOR9087-25G APOSOR9087-5G APOSOR9087-100G
4-tert-Butylbenzylamine 98%
Vzorec: C₁₁H₁₇N
Teplota varu: 124 °C
Hustota: 0,927 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 107 °C
Skladovacia teplota: Freezer
Číslo MDL: MFCD00040754
Číslo CAS: 39895-55-1
OSN: 2735
ADR: 8,III