Tlačiť
2,6-Diisopropylphenylboronic acid 96%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 2,6-Diisopropylphenylboronic Acid
OR908515-1G OR908515-5G
APOSOR908515-1GEA 38.23 EUR
APOSOR908515-1G APOSOR908515-5G
2,6-Diisopropylphenylboronic acid 96%
2,6-Diisopropylphenylboronic acid
Vzorec: C₁₂H₁₉BO₂
Teplota tavenia: 167…172 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD16876786
Číslo CAS: 363166-79-4