Tlačiť
2-Cyclopenten-1-one 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 2-Cyclopentenone, Cyclopenten-2-one, Cyclopent-2-enone
OR9084-100G OR9084-25G OR9084-5G
APOSOR9084-100GEA 269.18 EUR
APOSOR9084-100G APOSOR9084-25G APOSOR9084-5G
2-Cyclopenten-1-one 98%
2-Cyclopenten-1-one
Vzorec: C₅H₆O
Mw: 82.1
Teplota varu: 151…154 °C
Hustota: 1.015 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 42 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00001401
Číslo CAS: 930-30-3
EINECS: 213-213-0
OSN: 1224
ADR: 3 III