Tlačiť
2-Carboxycinnamic acid 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
OR908071-1G OR908071-5G
APOSOR908071-1GEA 116.16 EUR
APOSOR908071-1G APOSOR908071-5G
2-Carboxycinnamic acid 95%
2-Carboxycinnamic acid
Vzorec: C₁₀H₈O₄
Mw: 192.17 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00004380
Číslo CAS: 612-40-8