Tlačiť
Ethyl-2-cyano-2-methylpropionate 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: Ethyl 2-Cyano-2-methylpropionate, 2-Cyano-2-methylpropionic Acid Ethyl Ester
OR908044-100G OR908044-25G
APOSOR908044-100GEA 289.21 EUR
APOSOR908044-100G APOSOR908044-25G
Ethyl-2-cyano-2-methylpropionate 98%
Ethyl-2-cyano-2-methylpropionate
Vzorec: C₇H₁₁NO₂
Mw: 141.17 g/mol
Teplota varu: 185 °C
Hustota: 0.97 g/cm³ (25 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00034667
Číslo CAS: 1572-98-1