Tlačiť
2-(Isopropylthio)benzoic acid 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
OR908021-1G OR908021-25G OR908021-5G
APOSOR908021-1GEA 149.81 EUR
APOSOR908021-1G APOSOR908021-25G APOSOR908021-5G
2-(Isopropylthio)benzoic acid 98%
2-(Isopropylthio)benzoic acid
Vzorec: C₁₀H₁₂O₂S
Mw: 196.27 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD07364761
Číslo CAS: 41394-95-0