Tlačiť
2-(Propylthio)benzoic acid 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: 2-(Propylsulphanyl)benzoic acid
OR908020-10G OR908020-1G OR908020-5G
APOSOR908020-10GEA 572.4 EUR
APOSOR908020-10G APOSOR908020-1G APOSOR908020-5G
2-(Propylthio)benzoic acid 98%
2-(Propylthio)benzoic acid
Vzorec: C₁₀H₁₂O₂S
Mw: 196.27 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD02729229
Číslo CAS: 21213-10-5