Tlačiť
2-Amino-5-bromo-3-methylbenzoic acid 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR907615-10G OR907615-1G OR907615-5G
APOSOR907615-10GEA 126.18 EUR
APOSOR907615-10G APOSOR907615-1G APOSOR907615-5G
2-Amino-5-bromo-3-methylbenzoic acid 95%
2-Amino-5-bromo-3-methylbenzoic acid
Vzorec: C₈H₈BrNO₂
Mw: 230.0600 g/mol
Teplota tavenia: 230…240 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD05664860
Číslo CAS: 206548-13-2