Tlačiť
Methyl-4-(dimethylamino)benzoate 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: 4-(Dimethylamino)benzoic acid methyl ester, Methyl 4-dimethylaminobenzoate
OR907612-100G OR907612-25G OR907612-5G
APOSOR907612-100GEA 303.63 EUR
APOSOR907612-100G APOSOR907612-25G APOSOR907612-5G
Methyl-4-(dimethylamino)benzoate 98%
Methyl-4-(dimethylamino)benzoate
Vzorec: C₁₀H₁₃NO₂
Mw: 179.22
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00014905
Číslo CAS: 1202-25-1